missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APH1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | APH1A |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838863
|
Proteintech
11643-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828863
|
Proteintech
11643-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
APH1 is an essential subunit of the gamma-secretase complex, an endoprotease complex that catalyzes the intramembrane cleavage of integral proteins such as Notch receptors and APP (beta-amyloid precursor protein). The gamma-secretase complex is minimally composed of a presenilin homodimer (PSEN1 or PSEN2), nicastrin (NCSTN), APH1 (APH1A or APH1B) and PEN2, although other components may exist. APH1 probably represents a stabilizing cofactor for the presenilin homodimer that promotes the formation of a stable complex.Spécification
APH1A | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q8BVF7, Q96BI3 | |
226548, 365872, 51107 | |
APH1A Fusion Protein Ag2238 | |
Primary | |
-20°C | |
APH1A |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
6530402N02Rik, APH 1A, Aph 1alpha, APH1A, CGI 78, Gamma secretase subunit APH 1A, PSF, UNQ579/PRO1141 | |
APH1A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |