Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 384-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Validé sur les thermocycleurs Applied Biosystems, les thermocycleurs en temps réel et les analyseurs génétiques pour un ajustement et des performances optimaux
Marque: Applied Biosystems™ 4483319
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Marqué “pour utilisation en laboratoire”
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
- Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
- L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
- Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
- La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
- Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
- Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR rapide, PCR, PCR en temps réel, PCR systématique
Spécification
Code-barres inclus | |
20 plaques Fast 384 puits. Conserver à température ambiante | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
À jupe | |
40 μl | |
Standard |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
20 plaques | |
Optique, Transparent | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
Polycarbonate, Polypropylène | |
384 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.