Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 384-Well Red Reaction Plates with Barcode
Solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
Marque:  Applied Biosystems™ 4483322
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15223005
  • 258.00€ / 20 pièces
En stock
Description
  • Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
  • Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
  • L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
  • Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
  • La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
  • Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
  • Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Conserver à température ambiante.
MicroAmp™
Microplaque
À jupe
40 μl
Standard
Certifié exempt d’ADN/RNase
20 plaques
Optique, Rouge
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Polycarbonate, Polypropylène
384