Learn More
Applied Biosystems™ Tube de réaction MicroAmp™ avec bouchon, 0,2 ml
Optimise la récupération des échantillons.
Marque: Applied Biosystems™ N8011540
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Includes: 1 000 tubes de réaction MicroAMP avec bouchons, 0,2 ml.
Description
Pour une utilisation avec les thermocycleurs de 0,2 ml Applied Biosystems, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le thermocycleur 9700 avec système de PCR GeneAmp™ et le thermocycleur 2720 Applied Biosystems. Conçu de manière optimale pour une PCR précise.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
- Disponibles en conditionnements économiques, en vrac.
- Garantit une précision et une uniformité de température inégalées pour une amplification par PCR rapide et sans huile avec nos thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml.
- Test de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
- Disponibles en boîtes transparentes ou colorées et en vrac
- Volume de réaction maximal recommandé : 100 μl
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
0,2 ml | |
10 000 tubes | |
MicroAmp™ | |
Contient 10 000 tubes de réaction MicroAmp™ avec bouchons, 0,2 ml (10 boîtes de réf. N8010540, Qté 1 000 par boîte). Stocker à température ambiante. | |
Bouchons bombés | |
10 000 tubes |
Naturel | |
0,25 ml | |
Thermocycleurs | |
PP | |
Rapidité | |
96 | |
Tube de réaction |