Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Conçu de manière optimale pour une PCR précise
300.00€ - 1386.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Volume (métrique) de travail | 0,1 ml |
Volume (métrique) | 0,15 mL |
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel |
Gamme de produits | MicroAmp™ |
Includes: Contains 10,000 MicroAmp™ Reaction Tubes without Caps, 0.2mL.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10279254
|
Applied Biosystems™
N8010533 |
2 000 tubes |
300.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10184737
|
Applied Biosystems™
N8011533 |
10 000 tubes |
1386.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10631386
|
Applied Biosystems™
N8011533 |
10 000 tubes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Descripción
Pour une utilisation avec les thermocycleurs Applied Biosystems de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, les thermocycleurs 9700 et 2720 avec système de PCR GeneAmp™.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
- Garantissent une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et sans huile.
- La paroi conique et fine est conçue pour offrir un contact optimal avec le bloc d’échantillons, alors que l’épaisseur de paroi uniforme garantit un transfert de chaleur optimal pour des résultats de PCR précis
- Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
- Plateforme : Thermocycleur 2720, GeneAmp™ 9700, Système de PCR ProFlex™, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Especificaciones
Naturel | |
0,15 mL | |
MicroAmp™ | |
Rapidité | |
96 |
0,1 ml | |
Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel | |
PP | |
Non inclus | |
Tube de réaction |