Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 ml, assorted colors
Optimise la récupération des échantillons.
Marque: Applied Biosystems™ N8010833
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Includes: 1 000 tubes de réaction MicroAmp sans bouchons, 0,2 ml, couleurs assorties
Requires : Bouchons ou joint de plaque complet
Description
Pour une utilisation avec les thermocycleurs Applied Biosystems de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le système de PCR GeneAmp™ 9700 et les thermocycleurs Applied Biosystems 2720. Les tubes de réaction sont conçus de manière optimale pour une PCR précise.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
- Couleurs transparentes ou assorties disponibles (rouge, orange, bleu et vert) pour une identification facile
- Garantissent une précision et une uniformité de température permettant une amplification par PCR rapide et sans huile
- La paroi conique et fine est conçue pour offrir un contact optimal avec le bloc d’échantillons, alors que l’épaisseur de paroi uniforme garantit un transfert de chaleur optimal pour des résultats de PCR précis
- Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
0,2 mL | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Rapidité | |
Non inclus | |
1 000 tubes |
Assorties | |
0,25 mL | |
MicroAmp™ | |
Contient 1 000 tubes de réaction MicroAmp™ sans bouchons, 0,2 ml, couleurs assorties. Stocker à température ambiante. | |
Température ambiante | |
96 | |
Tube de réaction |