Learn More
Path-ID™ Path-ID™ Multiplex One-Step Kit
Le kit de RT-PCR en une étape multiplex Path-ID™ est conçu pour la PCR multiplex de transcription inverse et quantitative (qRT-PCR).
Marque: Applied Biosystems™ 4440022
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: 1,375 ml de tampon RT-PCR multiplexe 2X, 280 μl de mélange enzymatique multiplexe 10X comprenant l’AmpliTaq Gold et l’ArrayScript, 1,75 ml d’eau exempte de nucléase
Description
It is optimized for the amplification of up to four targets simultaneously using your RNA samples and TaqMan™ primer/probe sets. Reactions are run using a single-tube, one-step procedure to reverse-transcribe the RNA and amplify your targets. The kit contains a Multiplex Enzyme Mix with ArrayScript™ reverse transcriptase and AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, and a buffer mix.
Le kit multiplex en une étape est optimisé pour l’amplification simultanée de quatre cibles maximum à l’aide de vos échantillons d’ARN et de vos ensembles d’amorces/sondes TaqMan™. Les réactions sont exécutées à l’aide d’une procédure en une seule étape pour transcrire l’ARN et amplifier vos cibles. Le kit contient un mélange enzymatique multiplex avec transcriptase inverse Arrayscript™ et ADN polymérase AmpliTaq Gold™, ainsi qu’un mélange de tampons.
Applications :
qRT-PCR en une étape, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Fonctionnalité démarrage à chaud intégrée. Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Détection amorce-sonde | |
Tube(s) | |
1000 réactions | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
ARN total, ARN viral, ARNm | |
ROX (Pre-mixed) | |
Path-ID™ | |
ArrayScript™ |
Liquide | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
qRT-PCR en une étape | |
Étalon | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode | |
TaqMan™ | |
Kits de RT-PCR en une étape | |
1000 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.