Learn More
Applied Biosystems™ ROX™ Dye Calibration Plate, Fast 96-well
Utilisé pour maintenir votre instrument de PCR en temps réel avec bloc Fast 96-puits.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432614
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 15840403
  • 193.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
L’étalonnage du colorant doit s’effectuer après le changement de la lampe. Voir le guide de l’utilisateur de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Transport de glace carbonique ; stocker dans un congélateur (entre -5° et -30°C).
Spécification
Spécification
Conserver à –20°C ± 5°C.
Système ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx
PCR en temps réel (qPCR)
Étalonnage spectral
ROX, ROX™
Plaque d’étalonnage du colorant
Glace carbonique
Promotions
Réservé à un usage diagnostique in vitro.