Learn More
Applied Biosystems™ System 9700 Networking Software Expansion Kit
Développe le logiciel de mise en réseau du système 9700
Marque:  Applied Biosystems™ 4332266
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : CAS : 9002-18-0 Poids : 0.63000kg
Code produit. 12183851
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Mise à jour logicielle pour 4332267, kit de développement de logiciel de mise en réseau 9700.
Requires : Processeur 233 MHz ou supérieur, 60 Mo d’espace disque disponible, 128 Mo de RAM, Microsoft Windows 95/98, NT, 2000
Description
Description
À utiliser avec : Système de PCR GeneAmp™ 9700 de 0,5 ml, système de PCR GeneAmp 9700 d’aluminium de 96 puits, système de PCR GeneAmp 9700 de 384 puits Auto-Lid double, système de PCR GeneAmp 9700 de 384 puits, système de PCR GeneAmp de 96 puits plaqué or 9700, système de PCR GeneAmp de 96 puits argent 9700, logiciel de mise en réseau du système 9700
Génotypage & analyse de l’expression génétique, génotypage & profilage génomique, PCR & en temps réel
Spécification
Spécification
Mise à jour logicielle pour 4332267, kit de développement de logiciel de mise en réseau 9700.
Logiciel
PCR
Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Windows NT
GeneAmp 9700
Kit d’expansion logicielle
Température ambiante
128 MB de mémoire vive