Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit
Utilisé pour valider les performances des systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7900HT Fast avec la mise à niveau du bloc de masse à faible densité TaqMan™.
Marque: Applied Biosystems™ 4362745
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Comprend un tube de fond, trois étalons de colorants purs distincts (FAM™, ROX™, VIC™) et quatre réseaux de faible densité TaqMan™ vides.
Description
Le kit d’étalonnage spectral de matrice à faible densité TaqMan™ contient quatre matrices TaqMan™ à faible densité vides, un tube de fond et trois étalons de colorant pur distincts (FAM™, ROX™, VIC™). Insérez les matrices d’étalonnage chargées durant l’installation du système ; le système collecte les informations spectrales du colorant étalon. L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage. Pour garantir la précision des résultats, les performances de votre instrument devraient être vérifiées tous les six mois.
Insérez les matrices d’étalonnage chargées durant l’installation du système ; le système collecte les informations spectrales du colorant étalon. L’algorithme d’application du système vérifie alors la précision de l’analyse de données à partir des informations d’étalonnage. Pour garantir des résultats précis, il convient de vérifier la performance de l’instrument tous les six mois.
Informations sur la commande
Stocker entre -15° et -25°C ; Conserver à l’abri de la lumière
Spécification
Comprend un tube de fond, trois étalons de colorants purs distincts (FAM™, ROX™, VIC™) et quatre réseaux de faible densité TaqMan™ vides. Conserver entre -15 et -25°C. Conserver à l’abri de la lumière. | |
Système LDA HT 7900 | |
TaqMan™ | |
PCR en temps réel (qPCR) |
FAM, ROX, VIC | |
Fluorescent | |
Kit d’étalonnage spectral | |
Étalonnage spectral |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.