Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Fast Thermal Cycler, 0.1 mL
Conçu pour une utilisation dans la PCR de diagnostic in vitro
Marque: Applied Biosystems™ 4452299
Code nomenclature Nacres: NC.21
Informations supplémentaires : Poids : 14.00000kg
Description
Le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti™ Dx est doté d’un écran tactile couleur facile à utiliser pour simplifier la configuration et l’utilisation du système, et de six blocs de température indépendants VeriFlex conçus pour permettre un contrôle précis de votre optimisation PCR. Les configurations en option pour des méthodes PCR rapides ou PCR standard offrent une flexibilité pour réduire votre durée de cyclisation par PCR.
- Offre une interface graphique facile à utiliser (écran tactile 6,5 pouces avec connecteurs VGA)
- Les blocs Veriflex™ innovants offrent une optimisation de PCR adaptée
- Le cycle standard et rapide répond à vos besoins actuels et futurs en matière de PCR
- Réduction du temps de réaction par PCR lors de l’utilisation à des vitesses de rampe plus rapides
- Premier thermocycleur point final disponible pour un diagnostic in vitro
- Contrôle à portée de main L’interface utilisateur simple à utiliser, mais puissante sur le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti Dx est pilotée par l’écran tactile couleur VGA de 6,5 po (16,51 cm). Le grand écran permet de visualiser facilement vos courbes de température. En outre, les grandes touches de navigation sont indispensables à la programmation du thermocycleur Veriti Dx. La configuration et la navigation sur le thermocycleur Veriti Dx ne requiert pas l’utilisation d’un stylet ou d’une souris
- Blocs VeriFlex : Fonctionnalité de PCR améliorée Le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti Dx est doté de blocs VeriFlex innovants pour une fonctionnalité de PCR améliorée. Six modules Peltier différents garantissent une polyvalence et une flexibilité maximales, et offrent deux avantages clés : 1) Optimisation PCR : la capacité de régler chaque module à une température spécifique est parfaite pour assurer un contrôle précis de l’optimisation PCR ; 2) réalise plus d’expériences : les modules peuvent également être utilisés à des températures d’hybridation, pouvant être différentes six fois au maximum lors de la même opération. Grâce à cette fonctionnalité améliorée, le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti Dx avec blocs VeriFlex est le thermocycleur idéal pour tout laboratoire
- Configuration rapide, résultats rapides Le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti Dx offre deux options différentes de navigation. Pour une configuration rapide, vous pouvez sélectionner l’une des méthodes d’exécution préprogrammées. Si vous préférez programmer vos propres méthodes, il vous suffit de sélectionner l’étape que vous souhaitez configurer puis d’utiliser le clavier pour entrer les étapes de thermocyclage. Une fois la configuration terminée, vous avez la possibilité d’enregistrer la méthode sur l’appareil ou sur une clé USB
- Gestion de votre temps : Soyez rapide quand vous le souhaitez Avec le thermocycleur rapide à 96 puits Veriti Dx, vous obtenez deux thermocycleurs en un : un thermocycleur standard avec sa fonction plus efficace que celle du gradient et un thermocycleur rapide. Que vous ayez besoin ou non d’un courant pour exécuter une PCR rapide et pour réduire votre durée de cyclisation par PCR ou que vous ayez besoin d’une éventuelle application pour une PCR rapide, le thermocycleur Veriti Dx offre la flexibilité nécessaire pour aller vite lorsque vous le souhaitez
- Fabriqués conformément aux normes ISO 13485 et BPF
- Format de bloc : Non interchangeable ; Vitesse de réaction : Rapide, standard
PCR rapide, PCR & en temps réel, PCR systématique
Certifications
Marquage CE IVD– en Europe
Compliance
Classé par la FDA des États-Unis comme un dispositif médical de classe I pour une utilisation diagnostique in vitro. Conforme aux exigences IVDD (98/79/CE), étiqueté en Europe avec marquage CE IVD.
Spécification
Non interchangeables | |
Thermocycleur Veriti Dx | |
Rapide, standard | |
96 puits, 0,1 ml | |
Écran tactile VGA 32 k couleur de 6,5 pouces | |
Garantie limitée | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
>500 protocoles | |
Bloc VeriFlex 6 zones, rapide à 96 puits |
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
0 à 100°C | |
5°C/s (bloc), 4,25°C/s (échantillon) | |
11,4 kg (25 lb) |