Learn More
AQ-RA 741, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001423
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective, high affinity M2 antagonist
High affinity, selective muscarinic M2 receptor antagonist (pKi values are 8.3, 7.7 and 6.82 for M2, M1 and M3 receptors, respectively). Displays cardioselectivity in vivo, over intestinal, tracheal and bladder muscarinic receptors; inhibits vagally and agonist-induced bradycardia.
Identifiants chimiques
CAS 123548-16-3
Formule moléculaire C27H37N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 463.626
Clé InChI BCUGCHZRMKTPMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aq-ra 741, aq-ra-741, 11-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro-6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one, 6h-pyrido 2,3-b 1,4 benzodiazepin-6-one,11-2-4-4-diethylamino butyl-1-piperidinyl acetyl-5,11-dihydro, acmc-20ej93, d0vz3d, aq-ra-741bs, chembl43383, 11-2-4-4-diethylamino butyl piperidin-1-yl acetyl-5h-benzo e pyrido 3,2-b 1,4 diazepin-6 11h-one
CID PubChem 129989
Nom IUPAC 11-[2-[4-[4-(diethylamino)butyl]piperidin-1-yl]acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
SMILES CCN(CC)CCCCC1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau AQ-RA 741
Quantité 10 mg
Poids de la formule 463.62
Pourcentage de pureté >99%