Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Électrolyte AG, pour la titration par coulométrie Karl Fischer, Fisher Chemical™
Solution d’anolyte non halogénée pour une utilisation générale dans les cellules conventionnelles avec un diaphragme
Marque: Fisher Chemical K/2520/08
115.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 0.87000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Solution d’anolyte non halogénée pour une utilisation générale dans les cellules conventionnelles avec un diaphragme
Aqualine™ Electrolyte AG• Pour analyse par Karl Fischer
Spécification
Incolore | |
Aqualine™ Electrolyte AG | |
108-75-8,111-42-2,7446-09-5,7553-56-2 | |
Liquide | |
3097387 |
500 mL | |
Karl Fischer Reagent | |
Flacon en verre ambré | |
Pass Test |