Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 5 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
Marque: Thermo Scientific™ 77505-252130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Une sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100% aqueuses
Spécification
Analytical Column | |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
2,1 mm | |
250mm | |
2 - 8 | |
310 | |
Aquasil C18 | |
12% | |
Oui |