Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Aquasil™ C18, granulométrie de 5 μm
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
Marque: Thermo Scientific™ 77505-154630
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Aquasil C18 procurent une rétention supérieure aux colonnes C18 pour les analytes polaires
- Phase C18 à “end-capping” polaire
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations de commande :
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
150mm | |
2 - 8 | |
310 | |
Aquasil C18 | |
12% | |
Oui |