Learn More
Hirschmann™ Pipettes graduées de classe AS
Fournissent une précision volumétrique adaptée à vos besoins de pipetage. Les pipettes graduées Hirschmann Instruments™ de classe AS sont disponibles en graduation bleue ou ambrée.
Marque: Hirschmann™ 1100160
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 835
- Graduation circulaire du point principal (en bleu ou en orange)
- Gradué pour basculer, zéro sur pointe, type 3
- Avec bouchon en coton en standard
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
0,1 mL | |
12/boîte | |
10 ml | |
Pipette graduée |
AR-GLAStrade; | |
Ambré | |
Encre de coloration ambrée résistante | |
0,05 mL | |
360 plusmn; 5 mm |