Learn More
Arbutine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s). Also used in sed as a skin-lightening agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’arbutine, une hydroquinone glycosylée, est utilisée dans les études sur la biosynthèse de la mélanine et comme inhibiteur pour identifier, différencier et caractériser la tyrosinase. Également utilisé comme agent d’éclaircissement de la peau dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
L’arbutine, une hydroquinone glycosylée, est utilisée dans les études sur la biosynthèse de la mélanine et comme inhibiteur pour identifier, différencier et caractériser la tyrosinase. Également utilisé comme agent d’éclaircissement de la peau dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | Arbutin |
Point de fusion | 196°C to 200°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 89673 |
Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
Merck Index | 14,773 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide. |
Rotation optique | −65° (c=2 in Water) |
Poids de la formule | 272.26 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |