Learn More
ARCN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ARCN1
Concentration 0.22 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16842475
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23843-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16832475
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23843-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
This gene maps in a region, which include the mixed lineage leukemia and Friend leukemia virus integration 1 genes, where multiple disease-associated chromosome translocations occur. It is an intracellular protein. Archain sequences are well conserved among eukaryotes and this protein may play a fundamental role in eukaryotic cell biology. It has similarities to heat shock proteins and clathrin-associated proteins, and may be involved in vesicle structure or trafficking.
Spécification
Spécification
ARCN1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P48444, Q5XJY5
213827, 372
ARCN1 Fusion Protein Ag20836
Primary
-20°C
ARCN1
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Archain, archain 1, ARCN1, Coatomer subunit delta, COPD, Delta coat protein, Delta COP
ARCN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography