Learn More
Bromhydrate dʼArécoline, 98+ %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 250131000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 300-08-3 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 100g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
300-08-3 | |
236.109 | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
9301 | |
CN1CCC=C(C1)C(=O)OC.Br |
C8H14BrNO2 | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
1-méthyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate de méthyle ; bromhydrate |
Spécification
Arecoline hydrobromide | |
Flacon en verre | |
168°C to 174°C | |
300-08-3 | |
C8H14BrNO2 | |
15, 768 | |
AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate de méthyle ; bromhydrate | |
9301 | |
Poudre |
Authentic | |
Blanc à jaune | |
100g | |
98+% | |
MFCD00039041 | |
arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide | |
CN1CCC=C(C1)C(=O)OC.Br | |
236.109 | |
236.11 | |
≥98.0% |
Sécurité et traitement
- Arecoline hydrobromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.