Learn More
Abnova™ ARF7 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAH34354
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 80117
Poids moléculaire 46.86
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16194763
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00080117-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 
16104773
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00080117-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
AAH34354
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
46.86
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
ARF7/FLJ22595
ARL14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80117
FLJ22595 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARL14
Human
Recombinant
Solution