Learn More
ARFIP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ARFIP2 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833244
|
Proteintech
14548-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16823244
|
Proteintech
14548-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Putative target protein of ADP-ribosylation factor. Involved in membrane ruffling.Spécification
ARFIP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P53365, Q6AY65, Q8K221 | |
23647, 293344, 76932 | |
ARFIP2 Fusion Protein Ag6076 | |
Primary | |
-20°C | |
ARFIP2 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Arfaptin 2, ARFIP2, Partner of RAC1, POR1, Protein POR1 | |
Arfip2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |