Learn More
Anticorps anti-arginase 1 de rat, anti-humain, souris, Alexa Fluor® 700, Clone : A1exF5, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque:  Invitrogen 56-3697-80
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16371034
  • 107.00€ / 25µg
Expédition estimée
10-11-2020
Description
Description
L’arginase-1 (Arg1) est une enzyme de 35 kDa qui convertit la L-arginine en urée et la L-ornithine, qui est la dernière étape du cycle de l’urée. Les polyamines qui en résultent sont essentielles pour la prolifération cellulaire et l’élimination des toxines qui sont issues de la dégradation des protéines. En dégradant l’arginine, l’arginase 1 prive l’oxyde nitrique synthase de son substrat et régule à la baisse la production d’oxyde nitrique. Chez l’humain et la souris, l’arginase 1 est exprimée dans le foie, les neutrophiles, les cellules suppressives dérivées myéloïdes (myeloid derived suppressor cells, MDSC) et les cellules souches neurales. Chez l’humain, l’expression dans les neutrophiles sanguins a été rapportée, mais pas dans les granulocytes CCR3+. Chez la souris, l’expression de l’arginase 1 est l’une des caractéristiques des macrophages activés par voie alternative (M2a). L’arginase 1 peut être exprimée dans les cellules myéloïdes qui s’infiltrent dans les tumeurs et se trouve généralement dans la majorité des carcinomes hépatocellulaires. Les défauts de l’arginase 1 sont la cause de l’argininémie, un trouble autosomique récessif caractérisé par une hyperammoniémie.
Spécification
Spécification
Arginase 1
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P05089, Q61176
AI; ARG1; arginase hépatique; arginase de type1; PGIF
Rat
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
11846, 383
Cytométrie en flux
A1exF 5
Alexa Fluor™ 700
ARG 1
Liquide
ARG 1
Arginase 1 recombinante de souris dérivée d’E. coli
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine, Souris