missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGEF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène ARHGEF4
Concentration 0.37 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16846705
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55213-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16836705
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
55213-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This antibody is specific to ARHGEF4.

Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. This protein is similar to rat collybistin protein. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants which encode different isoforms. Also there is possibility for the usage of multiple polyadenylation sites for this gene.
Spécification

Spécification

ARHGEF4
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q7TNR9, Q9NR80
226970, 50649
Peptide
Primary
-20°C
ARHGEF4
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARHGEF4, ASEF, ASEF1, GEF4, KIAA1112, STM6
ARHGEF4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications