Learn More
Sartorius™ Cuves arium™
Pour le stockage sécurisé et la protection de l’eau pure d’une contamination secondaire.
Marque: Sartorius™ H2O-AOV-100
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- Filtre d’aération intégré avec soupape antiretour pour la protection contre la contamination du CO2
- Les rouleaux en option offrent une grande flexibilité
Spécification
100 L | |
Protègent l’eau pure contre la contamination secondaire | |
Acier inoxydable, plastique | |
Stérile |