missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ARPC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ARPC5 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16896434
|
Proteintech
16717-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16886434
|
Proteintech
16717-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells and has been conserved through evolution. The exact role of the protein encoded by this gene, the p16 subunit, has yet to be determined.Spécification
ARPC5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O15511, Q4KLF8, Q9CPW4 | |
10092, 360854, 67771 | |
ARPC5 Fusion Protein Ag10144 | |
Primary | |
-20°C | |
ARPC5 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARC16, ARPC5, p16 Arc | |
Arpc5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |