Learn More
ARPM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ARPM1
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16805715
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27580-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16895705
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27580-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
ACTRT3 is a protein coding gene.
Spécification
Spécification
ARPM1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8BXF8, Q9BYD9
365763, 76652, 84517
ARPM1 Fusion Protein Ag25951
Primary
-20°C
ACTRT3
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
actin related protein M1, ARPM1
Actrt3
IgG
Antigen Affinity Chromatography