Learn More
Abeba™ Chaussures 35600 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 35600/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Cuir | |
Antidérapant | |
35600 |
Blanc | |
47 | |
PUR |