Learn More
Abeba™ Chaussures 38210 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 38210/46
46.98 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure en PU/PU antidérapante
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibre | |
46 | |
PUR |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
38210 |