Learn More
Abeba™ Arrow 38230 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Marque:  Abeba™ 38230/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 15661178
  • 57.20€ / 1 paire
Expédition estimée
17-10-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
  • Microfiber
  • White/Pink with flower motif
  • Leather heel patch
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Non-slip PU walking sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
Spécification
Spécification
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
Microfiber
Non-slip
38230
White, Pink
41
Polyurethane