Learn More
Abeba™ Chaussures 38602 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 38602/49
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.49000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Cuir lisse, perforé
- Blanc
- Semelle extérieure en PU/PU antidérapante
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Zone de coup de pied rembourrée avec bande élastique
- attache velcro
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfibre | |
49 | |
PUR |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
38602 |