Learn More
Abeba™ Chaussures 8202 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 8202/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.44000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Microfibre | |
48 | |
PUR |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant | |
8202 |