Learn More
Abeba™ Chaussures 8210 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
73.66€ - 76.25€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633058
|
Abeba™
8210/36 |
36 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15643058
|
Abeba™
8210/37 |
37 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15653058
|
Abeba™
8210/38 |
38 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15663058
|
Abeba™
8210/39 |
39 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15673058
|
Abeba™
8210/41 |
41 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683058
|
Abeba™
8210/42 |
42 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15693058
|
Abeba™
8210/44 |
44 |
76.25€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15603068
|
Abeba™
8210/45 |
45 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15613068
|
Abeba™
8210/46 |
46 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15623068
|
Abeba™
8210/47 |
47 |
73.66€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
8210 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |