Learn More
Abeba™ Chaussures 8300 Arrow
Antistatique avec renfort de talon en microfibre. Traitement Sanitized™.
59.45€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Modèle | 8300 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15845071
|
Abeba™
8300/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15855071
|
Abeba™
8300/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15865071
|
Abeba™
8300/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15875071
|
Abeba™
8300/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15885071
|
Abeba™
8300/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15895071
|
Abeba™
8300/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15805081
|
Abeba™
8300/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15815081
|
Abeba™
8300/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15825081
|
Abeba™
8300/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15835081
|
Abeba™
8300/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15845081
|
Abeba™
8300/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15855081
|
Abeba™
8300/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA
- Microfibre
- Blanc
- Semelle extérieure en mono-PU légère
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA | |
Blanc | |
Microfibre | |
8300 |