Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11364977
77.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1303-33-9
As2S3
246.02
MFCD00003435
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
diarsenic(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1303-33-9
As2S3
246.02
MFCD00003435
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
diarsenic(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Pour dépôt sous vide
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 707°C
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) sulfide
Point de fusion 300°C
Forme physique Grumeau fusionné
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,806
Poids de la formule 246.03
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Like rotten eggs
Densité 3.43 g/mL