Learn More
Solution étalon de plasma d’arsenic, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Catalog Number p-4408528
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-38-2, 7732-18-5
As
74.92
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
CHEBI:27563
arsenic
[As]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-38-2, 7732-18-5
As
74.92
MFCD00085309
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
CHEBI:27563
arsenic
[As]
Arsenic, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Arsenic
Quantité 50 mL
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; arsenic :0,1 % ; eau :94,9%
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Solubilité Miscible with water
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Arsenic, plasma standard solution, Specpure®, As 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, arsenic