Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 10431185
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
1000 μl
1000 μl
1250 μl
Modèle:
ART 1000 L
ART 10 REACH
Filtre barrière ART
Type de pointe:
Adaptation universelle
Faible rétention
Version longue
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
768 pièces
960 pièces
Code produit. 10431185
Marque: Thermo Scientific™ 217905HR
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des pipetages de façon précise et cohérente avec les pointes de pipettes longues équipées de filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants.
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes longues à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ sur portoir à charnière forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :
  • Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ART 1000 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle ART 1000 L
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,89 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Faible rétention
Conditionnement 8 Racks of 96
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.