Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2330
76.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.07100kg
Code produit. 10163842
  • 114.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 13-09-2024
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Pointe Ergonomic
• Des pointes attachantes!
• S'adapte à la plupart des micropipettes et réduit le stress des pipetages répétitifs
• Pointe avec ou sans filtre de protection
• Filtre ART voir descriptif page précédente
• Pointe Ergonomic compatible Gilson
• Pointe
Spécification
Spécification
200 μl
ART 200 ERGO-G
5,08 cm
Portoir
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Stérile et prêts pour la PCR
Non stérile
2 po
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Ergonomique
ARTTM