Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel ART™
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
219.00€ - 221.00€
Spécification
Filtré | Oui |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Longueur (impériale) | 2,79 po |
Longueur (métrique) | 7.09 cm |
Déclaration de pureté | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10212911
|
Thermo Scientific™
2155 |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART Gel 100 | 100 µl | D├⌐p├┤ts sur gel | Sterile & PCR Ready |
221.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10028990
|
Thermo Scientific™
2155P |
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART Gel 20P | 20 µl | D├⌐p├┤ts sur gel | Sterile & PCR Ready |
219.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette de dépôts sur gel Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
- Dépôts sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Compatible avec :
Les pointes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettes ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Oui | |
2,79 po | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Dépôts sur gel | |
Sterile & PCR Ready |
Stérile | |
7.09 cm | |
Portoir | |
ART |