Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered Standard Hinged Rack Pipette Tips
Access tips one-handed with this versatile hinged rack, which is designed for the way you work.
Marque:  Thermo Scientific™ 3552-HR
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.62870kg
Code produit. 15113596
  • 61.28€ / 960 pièces
En stock 4
Ajouter au panier
Description
Description
Qualité optimale — Sélection complète de pointes spéciales et non filtrées pour une performance, une fiabilité et une qualité ART prouvées, reposant sur les normes ThermoScientific les plus élevées et l'assistance internationale Space
• Saving — Le conditionnement empilable des cônes à filtre barrière est permis par le passage des cônes au travers des puits situés sur le plateau inférieur Facile à utiliser — Les guides de la coque permettent d'aligner les plateaux
• Correctement afin d'assurer un transfert sans problème dans le rack — Conditionnement stérile — La coque externe protège les cônes contre toute contamination pendant la recharge des racks — Écologique — Le système de conditionnement des
• Cônes réduit le volume des déchets plastiques — Compatible multicanaux — La conception rigide du plateau assure un chargement fiable des cônes Traçable — Numéro de lot et désignation imprimés sur chaque plateau
Spécification
Spécification
Universal Fit Pipettor
ART Non-Filtered
Non-Filtered
Natural
5.07cm
Universal Fit Pipettor
Rack
200μL
Non-sterile
ART Non-filtered
DNase, RNase, ATP, and Pyrogen Free
ART
Vidéos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.