Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes standard sans filtre ART™ sur rack à charnière
Accédez aux pointes d’une seule main grâce à ce rack à charnière polyvalent, conçu pour s’adapter à votre façon de travailler.
Marque: Thermo Scientific™ 3771-HR
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Description
Accédez aux pointes d’une seule main avec les pointes de pipettes sans filtre avec portoir à charnières Thermo Scientific™ ART™, conçues pour s’adapter à vos méthodes de travail. Ne craignez plus de renverser vos embouts sur votre paillasse ou au sol. Optimisez votre productivité et passez facilement du mode charnières au mode soulèvement en seulement trois étapes simples. Décrochez simplement les charnières, tournez et réalignez le couvercle ; vous disposez désormais d’un portoir à couvercle soulevable lorsque vous en avez besoin.
Caractéristiques :
- Une sélection complète de pointes sans filtre ou spéciales offre une qualité éprouvée ART, la performance et la fiabilité, qui s’appuient sur les normes les plus strictes de Thermo Scientific et une assistance mondiale
- Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
- Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Spécification
ART sans filtre | |
N° | |
Naturel | |
2.3 po | |
Exemptes de RNase, de DNase, d’ATP et de pyrogènes | |
Adaptation universelle | |
ART |
300 μl | |
Stérile | |
ART sans filtre | |
5.84 cm | |
Portoir | |
Adaptation universelle | |
Sterile |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.