Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes standard sans filtre ART™ sur rack à charnière
Accédez aux pointes d’une seule main grâce à ce rack à charnière polyvalent, conçu pour s’adapter à votre façon de travailler.
Marque:  Thermo Scientific™ 3772-05-HR
43.86 EUR valable jusqu'au 2019-01-31
Utilisez le code promo "13472" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.44000kg
Code produit. 15133616
  • 84.00€ / 960 pièces
En stock 3
Ajouter au panier
Description
Description
Caractéristiques :
  • Une sélection complète de pointes sans filtre ou spéciales offre une qualité éprouvée ART, la performance et la fiabilité, qui s’appuient sur les normes les plus strictes de Thermo Scientific et une assistance mondiale
  • Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
  • Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Spécification
Spécification
Universal Fit Pipettor
ART sans filtre, à faible rétention
Non-Filtered
Naturel
5.84cm
Universal Fit Pipettor
Rack
300 μl
Non stériles
ART sans filtre
Exemptes de RNase, de DNase, d’ATP et de pyrogènes
ART
Vidéos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.