Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre barrière ART™ dans rack à couvercle amovible
Les cônes de pipettes sans filtre Thermo Scientific™ ART™ offrent la qualité exceptionnelle des pointes ART™ pour les applications où la contamination n’est pas une préoccupation majeure.
49.20€ - 84.30€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Transparents |
Autoclavable | Oui |
Format | Rack à couvercle amovible |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10634361
|
Thermo Scientific™
3511 |
Pointes de pipettes sans filtre ART, version longue, stériles | 10 μl | MicroPoint, pointe longue |
84.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10429282
|
Thermo Scientific™
3512 |
Pointes de pipettes sans filtre ART, version longue, non stériles | 10 μl | Adaptation universelle |
54.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10191001
|
Thermo Scientific™
3521 |
ART 20 sans filtre, stérile | 20 μl | MicroPoint |
70.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10098900
|
Thermo Scientific™
3522 |
ART 20 non filtré, non stérile | 20 μl | MicroPoint |
62.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10242621
|
Thermo Scientific™
3551 |
ART sans filtre stériles. Rack avec couvercle amovible | 200 μl | Adaptation universelle |
73.95€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10624881
|
Thermo Scientific™
3582 |
Rack avec couvercle amovible, ergonomique, à col souple ART | 1000 μl | Adaptation universelle |
49.20€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que celles que vous attendez des pointes barrière ART™, mais elles sont conçues pour des applications non critiques où la contamination n’est pas un problème. Les pointes ART™ sont universelles à ajustement par friction et s’adaptent sur la plupart des marques de pipettes.
Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performance et fiabilité éprouvées que celles que vous attendez des pointes barrière ART™
- Pointes non filtrées
- Les pointes ART™ sont certifiées exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, d’ATP, d’endotoxines et de pyrogènes
- Les racks à couvercle amovible permettent d’accéder à toutes les pointes, idéal pour le pipetage multicanaux
Spécification
Sans filtre | |
Oui | |
Oui | |
ART™ |
Transparents | |
Rack à couvercle amovible | |
La plupart des marques de pipettes | |
Polypropylène vierge |