Learn More
ART5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ART5 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828373
|
Proteintech
11354-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818373
|
Proteintech
11354-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody detects the 43kD ART5 protein in mouse liver and testis.
The protein encoded by this gene belongs to the ARG-specific ADP-ribosyltransferase family. Proteins in this family regulate the function of target proteins by attaching ADP-ribose to specific amino acid residues in their target proteins. The mouse homolog lacks a glycosylphosphatidylinositol-anchor signal sequence and is predicted to be a secretory enzyme. Several transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
ART5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P70352, Q5XHY4, Q96L15 | |
116969, 11875, 259167 | |
ART5 Fusion Protein Ag1786 | |
Primary | |
-20°C | |
ART5 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADP ribosyltransferase 5, ART5, Ecto ADP ribosyltransferase 5, Mono(ADP ribosyl)transferase 5 | |
Art5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |