Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 200 Standard
930.68€ - 1008.06€
Spécification
Type de produit | Dispositifs de serrage |
---|---|
Diamètre (métrique) | 100, 150, 200, 203 mm |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur à tamiseuse AS 200 |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10136791
|
RETSCH
32.662.0005 |
Tamisage à sec |
930.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10789902
|
RETSCH
32.662.0007 |
Tamisage humide |
1008.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 100/150/200/203mm
• Pour tamisage à sec
• Inclus avec tiges filetées et noix de serrage
Spécification
Dispositifs de serrage | |
100, 150, 200, 203 mm | |
Agitateur à tamiseuse AS 200 | |
1 de chaque |