Learn More
RETSCH COUVERCLE FIXATION RAPIDE 400MM
Marque:  RETSCH 32.662.0011
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 10374122
  • 830.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Système de fixation pour les tamis φ 400mm
• Couvercle à hublot, accepte 6 tamis
• Fixation rapide
• Inclus avec tiges de guidage et dispositif de fermeture rapide
Spécification
Spécification
Clamping Devices
Analytical sieve shaker AS 400
400mm
1Each
Clamping Devices
Analytical sieve shaker AS 400