Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre quantitatif à filtrage moyen-rapide sans cendres de qualité 12
Utilisé pour les précipités plus épais tels que le plomb, le fer et le sulfure d’argent.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Spécification
Teneur en cendres : 0,007% | |
100 % en fibres de linters de coton | |
8 à 12 mu;m | |
Pour les précipités plus épais tels que le sulfure d’argent, fer et plomb, les carbonates alcalins, le chromate de plomb, l’arsenic, l’antimoine, le cadmium, les aliments | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendres |
Disque uni | |
8 à 12 mu;m | |
20 s | |
12 | |
0,17mm | |
150 mm |