Learn More
Fisherbrand™ Papiers filtres quantitatifs sans cendre, qualité 13, filtrage moyen
Utilisé pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium ammoniaco-magnésien et l’oxalate de calcium
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11750135
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Papier filtre à pores moyens
  • En fibres de linter de coton à 100 %
  • Lavés à l’acide et nettoyés à l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
  • Teneur en cendres de 0.007 %
  • Applications : industrie chimique, secteurs de l’alimentation et des boissons et analyse de l’atmosphère
Spécification
Spécification
Teneur en cendres : 0.007 %
100 % fibres de linters de coton
5 to 8 μm
For fine precipitates such as Magnesium Ammonium Phosphate, Calcium Oxalate, Magnesium Ammonium Arsenate, coarser forms of Barium Sulphate
100/boîte
Papiers filtres quantitatifs sans cendre
Disque plié
5 to 8 μm
50 sec.
13
0.16 mm
125 mm