Learn More
Fisherbrand™ Papiers filtres quantitatifs sans cendre, qualité 13, filtrage moyen
Utilisé pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium ammoniaco-magnésien et l’oxalate de calcium
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Papier filtre à pores moyens Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Spécification
Teneur en cendres : 0,007% | |
100 % en fibres de linters de coton | |
5 à 8 mu;m | |
Pour les fins précipités comme le phosphate d’ammonium-magnésium, l’oxalate de calcium, l’arséniate d’ammonium-magnésium, les formes plus grossières de sulfate de baryum | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendres |
Disque uni | |
5 à 8 mu;m | |
50 s | |
13 | |
0,16mm | |
185 mm |