Learn More
Fisherbrand™ Papiers filtres quantitatifs sans cendre, qualité 13, filtrage moyen
Utilisé pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium ammoniaco-magnésien et l’oxalate de calcium
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Papier filtre à pores moyens En fibres de linter de coton à 100 %
- Lavés à l’acide et nettoyés à l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- Teneur en cendres de 0.007 %
- Applications : industrie chimique, secteurs de l’alimentation et des boissons et analyse de l’atmosphère
Spécification
Teneur en cendres : 0.007 % | |
100 % fibres de linters de coton | |
5 to 8 μm | |
For fine precipitates such as Magnesium Ammonium Phosphate, Calcium Oxalate, Magnesium Ammonium Arsenate, coarser forms of Barium Sulphate | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendre |
Disque lisse | |
5 to 8 μm | |
50 sec. | |
13 | |
0.16 mm | |
100 mm |