Learn More
Hecht Karl™ Flacons à col étroit en verre transparent Assistent™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Taille du bouchon:
GL22
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Narrow neck
- Black screw cap
- Available in a wide range of capacities from 30 mL to 1000 mL
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre |
| Bouche | Étroit |
| Type de produit | Flacon |
| Taille du bouchon | GL22 |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |